missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-(+)-1-(3-methoxyphenyl)ethylamin, ChiPros 99+%, ee 98%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11333007
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11333007

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16323.06

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 88196-70-7 | C9H13NO | 151.209 g/mol

(R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamin bruges i kosttilskud og kosmetik. Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Ansøgninger
(R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamin bruges i kosttilskud og kosmetik. Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.

Opløselighed
Opløseligt i vand (10g/L ved 20 °C).

Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Opbevares køligt. Det er følsomt over for luft. Opbevares under tør inert gas. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 88196-70-7
Molekylær formel C9H13NO
Molekylvægt (g/mol) 151.209
MDL nummer MFCD00671655
InChI nøgle CJWGCBRQAHCVHW-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-1-3-methoxyphenyl ethanamine, r-1-3-methoxyphenyl ethylamine, 1-r-3-methoxyphenol ethylamine, 1r-1-3-methoxyphenyl ethanamine, 1r-1-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, r-+-1-3-methoxyphenyl ethylamine, phenol,3-1r-1-aminoethyl, 1r-1-3-methoxyphenyl ethylamine, r-3-methoxy-alpha-methylbenzylamine, r-1 3-methoxyphenyl ethylamine
PubChem CID 7020759
IUPAC navn (1R)-1-(3-methoxyphenyl)ethanamin
SMIL CC(C1=CC(=CC=C1)OC)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Smeltepunkt 5°C
Tæthed 1.023
Kogepunkt 66°C (0.38 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Assay Procent Noter ee 98 %
Brydningsindeks 1.5335
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 6683688
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (10g/L at 20°C).
Optisk rotation +27° (Neat)
Formel vægt 151.21
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.