Få mere at vide
(R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamin, ChiPros 99+%, ee 98%
Artikelnummer. 11323007
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323007 1 g 1g
11333007 5 g 5g
11343007 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16323.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
CAS: 88196-70-7 | C9H13NO | 151,209 g/mol
(R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamin bruges i kosttilskud og kosmetik. Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamin bruges i kosttilskud og kosmetik. Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Opløseligt i vand (10g/L ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Opbevares køligt. Det er følsomt over for luft. Opbevares under tør inert gas. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88196-70-7
Molekylær formel C9H13NO
Molekylvægt (g/mol) 151.209
MDL nummer MFCD00671655
InChI nøgle CJWGCBRQAHCVHW-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-1-3-methoxyphenyl ethanamine, r-1-3-methoxyphenyl ethylamine, 1-r-3-methoxyphenol ethylamine, 1r-1-3-methoxyphenyl ethanamine, 1r-1-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, r-+-1-3-methoxyphenyl ethylamine, phenol,3-1r-1-aminoethyl, 1r-1-3-methoxyphenyl ethylamine, r-3-methoxy-alpha-methylbenzylamine, r-1 3-methoxyphenyl ethylamine
PubChem CID 7020759
IUPAC navn (1R)-1-(3-methoxyphenyl)ethanamin
SMIL CC(C1=CC(=CC=C1)OC)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Smeltepunkt 5°C
Kogepunkt 66°C (0.38 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Assay Procent Noter ee 98 %
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 6683688
Optisk rotation +27° (Neat)
Formel vægt 151.21
Procent renhed ≥99%