Få mere at vide
(R)-(-)-1,3-Butanediol, 98%
Artikelnummer. 11456167
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456167 5 g 5g
11446167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25124.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6290-03-5 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
(R)-(-)-1,3-Butandiol bruges som opløsningsmiddel til fødevaresmagsstoffer og er en comonomer, der anvendes i visse polyurethan- og polyesterharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(-)-1,3-Butandiol bruges som opløsningsmiddel til fødevaresmagsstoffer og er en comonomer, der anvendes i visse polyurethan- og polyesterharpikser.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6290-03-5
MDL nummer MFCD00064277
ChEBI CHEBI:52687
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-1,3-Butanediol
Tæthed 1.005
Kogepunkt 203°C to 204°C
Flammepunkt 121°C (249°F)
Lugt Weak
Molekylær formel C4H10O2
Brydningsindeks 1.44
Mængde 5 g
Beilstein 1718944
Følsomhed Hygroscopic
Synonym r---1,3-butanediol, r-butane-1,3-diol, 3r-butane-1,3-diol, r-1,3-butanediol, 1,3-butanediol, 3r, r---1,3-butylene glycol, r---butane-1,3-diol, 1,3-butanediol, r
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
InChI nøgle PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYNA-N
Optisk rotation −30° (Neat)
SMIL CC(CCO)O
IUPAC navn (3R)-butan-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 90.12
PubChem CID 637497
Formel vægt 90.12
Procent renhed 98%