Få mere at vide
(R)-(-)-1,3-Butanediol, 98%
Artikelnummer. 11446167
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446167 1 g 1g
11456167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25124.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6290-03-5 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
(R)-(-)-1,3-Butandiol bruges som opløsningsmiddel til fødevaresmagsstoffer og er en comonomer, der anvendes i visse polyurethan- og polyesterharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(-)-1,3-Butandiol bruges som opløsningsmiddel til fødevaresmagsstoffer og er en comonomer, der anvendes i visse polyurethan- og polyesterharpikser.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6290-03-5
MDL nummer MFCD00064277
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-1,3-Butanediol
Tæthed 1.005
Kogepunkt 203°C to 204°C
Flammepunkt 121°C (249°F)
Lugt Weak
Molekylær formel C8H15NO4
Brydningsindeks 1.44
Mængde 1 g
Beilstein 1718944
Følsomhed Hygroscopic
Synonym diethyl iminodiacetate, diethyl 2,2'-azanediyldiacetate, diethyliminodiacetate, iminodiacetic acid diethyl ester, glycine, n-2-ethoxy-2-oxoethyl-, ethyl ester, diethyl 2,2'-iminodiacetate, n,n-bis ethoxycarbonylmethyl amine, acetic acid, iminodi-, diethyl ester, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl amino acetate, zlchem 799
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
InChI nøgle LJDNMOCAQVXVKY-UHFFFAOYSA-N
Optisk rotation -30° (Neat)
SMIL CCOC(=O)CNCC(=O)OCC
IUPAC navn ethyl-2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino]acetat
Molekylvægt (g/mol) 189.21
PubChem CID 80502
Formel vægt 90.12
Procent renhed 98%