Få mere at vide
(R)-1-(3-Bromophenyl)ethylamine, ChiPros™, 99%, ee 98+%
Artikelnummer. 11486590
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486590 5 g 5g
11476590 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486590 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27636.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 176707-77-0 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 176707-77-0
Molekylær formel C8H10BrN
Molekylvægt (g/mol) 200.079
MDL nummer MFCD00671637
InChI nøgle LIBZHYLTOAGURM-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-3-bromophenyl ethanamine, r-1-3-bromophenyl ethylamine, 1r-1-3-bromophenyl ethanamine, 1r-1-3-bromophenyl ethan-1-amine, s-3-bromo-alpha-methylbenzylamine, 1s-1-3-bromophenyl ethylamine, pubchem14235, s---3-bromo alpha-methylbenzylamine, r-3-bromo-, a-methylbenzylamine, r-1-3-bromophenyl ethaneamine
PubChem CID 22831503
IUPAC navn (1R)-1-(3-bromophenyl)ethanamine
SMIL CC(C1=CC(=CC=C1)Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-1-(3-Bromophenyl)ethylamine
Tæthed 1.33
Kogepunkt 96°C (4 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Assay Procent Noter ee ≥98%
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Optisk rotation +22° (Neat)
Formel vægt 200.08
Procent renhed 99%