Få mere at vide
(R)-(-)-1,2-Propanediol, 98%
Artikelnummer. 11425037
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425037 25 g 25g
11405037 1 g 1g
11415037 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21937.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4254-14-2 | C3H8O2 | 76.095 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4254-14-2
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.095
MDL nummer MFCD00066248
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-GSVOUGTGSA-N
Synonym r---1,2-propanediol, r-propane-1,2-diol, 2r-propane-1,2-diol, r-1,2-propanediol, r-propylene glycol, 2r-1,2-propanediol, r---1,2-dihydroxypropane, unii-602hn5l69h
PubChem CID 259994
ChEBI CHEBI:28972
IUPAC navn (2R)-propan-1,2-diol
SMIL CC(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-1,2-Propanediol
Tæthed 1.04
Kogepunkt 186°C to 188°C
Flammepunkt 107°C (224°F)
Brydningsindeks 1.432
Mængde 25 g
Beilstein 1718872
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,7855
Optisk rotation −16.5° (Neat)
Formel vægt 76.1
Procent renhed 98%