Få mere at vide
(R)-(+)-1-(2-Bromophenyl)ethanol, 98%
Artikelnummer. 15432418
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432418 1 g 1g
15452418 250 mg 250mg
15442418 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56003.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76116-20-6 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
Det er det vigtigste farvestofmellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er det vigtigste farvestofmellemprodukt.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt og tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76116-20-6
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.063
MDL nummer MFCD00216591
InChI nøgle DZLZSFZSPIUINR-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-2-bromophenyl ethanol, 1r-1-2-bromophenyl ethanol, 1r-1-2-bromophenyl ethan-1-ol, pubchem5686, r-+-1-2-bromophenyl ethanol, r-+-2-bromo-, a-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol,2-bromo-a-methyl-, ar, r-+-2-bromo-alpha-methylbenzyl alcohol, r-+-2-bromo-alpha-methylbenzyl alcoh
PubChem CID 2734868
IUPAC navn (1R)-1-(2-bromphenyl)ethanol
SMIL CC(C1=CC=CC=C1Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-1-(2-Bromophenyl)ethanol
Smeltepunkt 54°C to 56°C
Mængde 1 g
Optisk rotation +54° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 201.06
Procent renhed 98%