Få mere at vide
(R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate, 97%
Artikelnummer. 11328725
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328725 250 mg 250mg
11318725 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11328725 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12286.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 42340-98-7 | C13H11NO | 197.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42340-98-7
Molekylær formel C13H11NO
Molekylvægt (g/mol) 197.24
MDL nummer MFCD00004015
InChI nøgle GONOHGQPZFXJOJ-SNVBAGLBSA-N
Synonym r---1-1-naphthyl ethyl isocyanate, isocyanic acid r---1-1-naphthyl ethyl ester, 1-1r-1-isocyanatoethyl naphthalene, naphthalene,1-1r-1-isocyanatoethyl, 1r-1-naphthylethanisocyanate, 1-1-isocyanatoethyl naphthalene #, pubchem8100, r-nei, r-1-1-naphthyl ethyl isocyanate
PubChem CID 170633
IUPAC navn 1-[(1R)-1-isocyanatoethyl]naphthalene
SMIL C[C@@H](N=C=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate
Tæthed 1.118
Kogepunkt 106°C to 108°C (0.16 mmHg)
Flammepunkt 93°C (199°F)
Brydningsindeks 1.6045
Mængde 250 mg
FN nummer UN2206
Beilstein 4181805
Følsomhed Moisture sensitive
Optisk rotation −47° (c=3.5 in Toluene)
Formel vægt 197.24
Procent renhed 97%