accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3(R)NCO

CAS RN 42340-98-7

IUPAC Navn: 1-[(1R)-1-isocyanatoethyl]naphthalene
Synonymer: 1-[(1R)-1-isocyanatoethyl]naphthalene
Molekylvægt (g/mol): 197.24
Molekylformel: C13H11NO
InChi Key: GONOHGQPZFXJOJ-SNVBAGLBSA-N
SMILES: C[C@@H](N=C=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Kogepunkt 
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)