missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

QX77, MedChemExpress

Artikelnummer. 16490927
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490927 50 mg -
16454638 10 mg -
16445476 100 mg -
16427357 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16490927 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112483

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress QX77 is a chaperone-mediated autophagy (CMA) activator and upregulates LAMP2A expression in vitro. QX77 induces Rab11 upregulation, rescues Rab11 down-regulation and trafficking deficiency in cystinotic cells. QX77 can impede self-renewal and promote differentiation of ES cells.

QX77 is a chaperone-mediated autophagy (CMA) activator and upregulates LAMP2A expression in vitro. QX77 induces Rab11 upregulation, rescues Rab11 down-regulation and trafficking deficiency in cystinotic cells. QX77 can impede self-renewal and promote differentiation of ES cells.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale QX77
CAS 1798331-92-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H13ClN2O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 15 mg/mL (49.88 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL CC(NC1=CC=C(C2=NC3=CC=C(Cl)C=C3OC2)C=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 300.74
Formel vægt 300.74
Procent renhed 99.48%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.