missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Quinupramine, TRC

Artikelnummer. 30010458
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010458 25 mg
30007637 50 mg
30007836 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010458 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ79670025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 31721-17-2
Molekylær formel C21 H24 N2
Molekylvægt (g/mol) 304.43
IUPAC navn 11-(1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl)-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine
SMIL C1CN2CCC1C(C2)N3c4ccccc4CCc5ccccc35

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Quinupramine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H24N2/c1-3-7-19-16(5-1)9-10-17-6-2-4-8-20(17)23(19)21-15-22-13-11-18(21)12-14-22/h1-8,18,21H,9-15H2
Formel vægt 304.1939
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.