CAS RN 31721-17-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Quinupramine, TRC
CAS: 31721-17-2 Molekylær formel: C21 H24 N2 Molekylvægt (g/mol): 304.43 IUPAC navn: 11-(1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl)-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine SMIL: C1CN2CCC1C(C2)N3c4ccccc4CCc5ccccc35