missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Quinotoxine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30136567
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136567 500 mg
30009630 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136567 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ753500500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 52211-63-9
Molekylær formel C20H24N2O2 . HCl
Molekylvægt (g/mol) 360.9
Synonym 3-[(3R,4R)-3-Ethenyl-4-piperidinyl]-1-(6-methoxy-4-quinolinyl)-1-propanone Hydrochloride, (3R-cis)-3-(3-Ethenyl-4-piperidinyl)-1-(6-methoxy-4-quinolinyl)-1-propanone Hydrochloride, Quinicine Hydrochloride, (3R,4R)-4-[3-Oxo-3-(6-methoxyquinolin-4-yl)propyl]-3-vinylpiperidine Hydrochloride, Chinicine Hydrochloride, Chinotoxin, Permiran, Viquidil Hydrochloride;
IUPAC navn 3-[(3R,4R)-3-ethenylpiperidin-4-yl]-1-(6-methoxyquinolin-4-yl)propan-1-one;hydrochloride
SMIL Cl.COc1ccc2nccc(C(=O)CC[C@@H]3CCNC[C@@H]3C=C)c2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Quinotoxine Hydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O2.ClH/c1-3-14-13-21-10-8-15(14)4-7-20(23)17-9-11-22-19-6-5-16(24-2)12-18(17)19;/h3,5-6,9,11-12,14-15,21H,1,4,7-8,10,13H2,2H3;1H/t14-,15+;/m0./s1
Formel vægt 360.1605
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.