CAS RN 52211-63-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Quinotoxine Hydrochloride, TRC
CAS: 52211-63-9 Molekylær formel: C20H24N2O2 . HCl Molekylvægt (g/mol): 360.9 Synonym: 3-[(3R,4R)-3-Ethenyl-4-piperidinyl]-1-(6-methoxy-4-quinolinyl)-1-propanone Hydrochloride,(3R-cis)-3-(3-Ethenyl-4-piperidinyl)-1-(6-methoxy-4-quinolinyl)-1-propanone Hydrochloride,Quinicine Hydrochloride,(3R,4R)-4-[3-Oxo-3-(6-methoxyquinolin-4-yl)propyl]-3-vinylpiperidine Hydrochloride,Chinicine Hydrochloride,Chinotoxin,Permiran,Viquidil Hydrochloride; IUPAC navn: 3-[(3R,4R)-3-ethenylpiperidin-4-yl]-1-(6-methoxyquinolin-4-yl)propan-1-one;hydrochloride SMIL: Cl.COc1ccc2nccc(C(=O)CC[C@@H]3CCNC[C@@H]3C=C)c2c1