Få mere at vide
Kinolin-8-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11345445
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11345445 5 g 5g
11355445 250 mg 250mg
11335445 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11345445 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19642.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 38707-70-9 | C10H7NO | 157,172 g/mol
Quinolin-8-carboxaldehyd er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Quinolin-8-carboxaldehyd er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt,
der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38707-70-9
Molekylær formel C10H7NO
Molekylvægt (g/mol) 157.172
MDL nummer MFCD00805837
InChI nøgle OVZQVGZERAFSPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-quinolinecarboxaldehyde, 8-quinolinecarbaldehyde, quinoline-8-carboxaldehyde, 8-quinoline carbaldehyde, 8-formylquinoline, ccris 6968, timtec-bb sbb010129, 8-quinolinecarboaldehyde, acmc-209j1k, ksc224g8j
PubChem CID 170103
IUPAC navn quinolin-8-carbaldehyd
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)C=O)N=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline-8-carboxaldehyde
Smeltepunkt 92 °C til 94 °C
Mængde 5 g
Beilstein 113039
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 157.17
Procent renhed ≥98%