Få mere at vide
Quinoline-5-carboxaldehyde, 97+%
Artikelnummer. p-7047698
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 11325445
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19641.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 22934-41-4 | C10H7NO | 157.172 g/mol
Quinolin-5-carboxaldehyd anvendes som en precursor ved fremstilling af lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Quinolin-5-carboxaldehyd anvendes som en precursor
ved fremstilling af lægemidler.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22934-41-4
Molekylær formel C10H7NO
Molekylvægt (g/mol) 157.172
MDL nummer MFCD00805835
InChI nøgle BNEVFKZLYCGDFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline-5-carboxaldehyde, 5-quinolinecarboxaldehyde, 5-formylquinoline, 5-quinolinecarbaldehyde, acmc-1cmc3, quc
PubChem CID 3543386
IUPAC navn quinolin-5-carbaldehyd
SMIL C1=CC(=C2C=CC=NC2=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline-5-carboxaldehyde
Smeltepunkt 94°C to 98°C
Mængde 250 mg
Beilstein 113095
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 157.17
Procent renhed ≥97%