Få mere at vide
Kinolin-5-carboxaldehyd, 97+%
Beskrivelse
Quinolin-5-carboxaldehyd anvendes som en precursor ved fremstilling af lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
ved fremstilling af lægemidler.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinoline-5-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 94 °C til 98 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 113095 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 157.17 |
| Procent renhed | ≥97% |