Få mere at vide
Kinolin-4-carboxaldehyd, 97+%
Beskrivelse
4-quinolincarboxaldehyd (cinchoninaldehyd) blev brugt i syntesen af lepidylaminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-quinolincarboxaldehyd (cinchoninaldehyd) blev brugt i syntesen af lepidylaminer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med oxidationsmidler og luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinoline-4-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 48 °C til 52 °C |
| Kogepunkt | 131 °C til 133 °C (5 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 113072 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 157.17 |
| Procent renhed | ≥97% |