Få mere at vide
Quinolin-4-carboxaldehyd, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309046
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309046 5 g 5g
11319046 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20203.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4363-93-3 | C10H7NO | 157.17 g/mol
4-quinolincarboxaldehyd (cinchoninaldehyd) blev brugt i syntesen af lepidylaminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-quinolincarboxaldehyd (cinchoninaldehyd) blev brugt i syntesen af lepidylaminer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med oxidationsmidler og luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4363-93-3
Molekylær formel C10H7NO
Molekylvægt (g/mol) 157.17
MDL nummer MFCD00006781
InChI nøgle MGCGJBXTNWUHQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-quinolinecarboxaldehyde, 4-quinolinecarbaldehyde, cinchoninaldehyde, quinoline-4-carboxaldehyde, 4-formylquinoline, unii-3a0k4yx051, chinolin-4-aldehyd, quinoline-4-aldehyde, 4quinolinecarboxaldehyde
PubChem CID 78072
IUPAC navn quinolin-4-carbaldehyd
SMIL O=CC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline-4-carboxaldehyde
Smeltepunkt 48°C to 52°C
Kogepunkt 131°C to 133°C (5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 113072
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 157.17
Procent renhed ≥97%