Få mere at vide
Kinolin-3-carboxaldehyd, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinoline-3-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 68 °C til 71 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 113269 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 157.17 |
| Procent renhed | ≥98% |