Få mere at vide
Kinolin-2-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11399036
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399036 25 g 25g
11389036 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20202.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 5470-96-2 | C10H7NO | 157,17 g/mol
2-Quinolincarboxaldehyd blev anvendt til fremstilling af 3-(2-quinolyl)-1-phenyl-2-propenon via hurtige, tandem aldol-Michael-reaktioner med lithium-, natrium- og kaliumenolaterne af acetophenon; imin-type ligander; sukker-quinolin fluorescerende sensor til påvisning af Hg2+ i naturligt vand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-quinolincarboxaldehyd blev anvendt til fremstilling af 3-(2-
quinolyl)-1-phenyl-2-propenon via hurtige, tandem aldol-Michael-reaktioner med lithium-, natrium- og kaliumenolaterne af acetophenon; imin-type ligander; sukker-quinolin fluorescerende sensor til påvisning af Hg2+ i naturligt vand.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5470-96-2
Molekylær formel C10H7NO
Molekylvægt (g/mol) 157.17
MDL nummer MFCD00075032
InChI nøgle WPYJKGWLDJECQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-quinolinecarboxaldehyde, quinoline-2-carboxaldehyde, 2-quinolinecarbaldehyde, 2-formylquinoline, quinaldaldehyde, quinolinecarboxaldehyde, quinoline aldehyde, quinoline-2-aldehyde, zlchem 599, pubchem2277
PubChem CID 79619
IUPAC navn quinolin-2-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 66 °C til 70 °C
Mængde 25 g
Beilstein 113061
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 157.17
Procent renhed 97%