Få mere at vide
Quinidine Sulfate (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinidine Sulfate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O2.H2O4S/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4)/t13-,14-,19+,20-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 422.151 |