CAS RN 747-45-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Quinidine Sulfate (>85%), TRC
CAS: 747-45-5 Molekylær formel: C20 H24 N2 O2 . H2 O4 S Molekylvægt (g/mol): 422.495 Synonym: (9S)-6'-Methoxy-cinchonan-9-ol Sulfate Dihydrate,Quinidine Sulfate,Quinidine Sulfate IUPAC navn: (S)-[(2R,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;sulfuric acid SMIL: COc1ccc2nccc([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1.OS(=O)(=O)O