Få mere at vide
(-)-Quinic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15853981
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
15853981 50 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15853981 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8002180050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For resolution of racemates for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 77-95-2
Smeltepunkt 162.5°C
Tæthed 1.64 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00003864
Mængde 50 g
Synonym (-)-Quinic acid, 1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid, (-)-Quinic acid
Molekylvægt (g/mol) 192.17