Få mere at vide
Quickfit™ Glas Büchner-tragt med glassintret skive
Anvendes i stedet for konventionelt filterpapir, der ville blive ødelagt af syrer og baser. Quickfit™ Glas Büchner-tragt med sintret glasskive er fremstillet af kemikaliebestandigt borosilikatglas. Integreret slebet glaskegle på stammen tilsluttes Quickfit™ Büchner-kolber og -beholdere.
Brand:  Quickfit SF3A33
655.37 DKK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12098473
  • 938.00 DKK / Hver
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Anvendes i stedet for konventionelt filterpapir, der ville blive ødelagt af syrer og baser. Quickfit™ Glas Büchner-tragt med sintret glasskive er fremstillet af kemikaliebestandigt borosilikatglas. Integreret slebet glaskegle på stammen tilsluttes Quickfit™ Büchner-kolber og -beholdere.
  • Büchner tragt med glas sintret skive
  • Borosilikatglaskonstruktion for høj modstandsdygtighed over for kemiske angreb
  • Nyttigt, hvor konventionelt filterpapir ville blive ødelagt af syrer og baser
  • Integreret slebet glaskegle på stammen til tilslutning til Quickfit™ Büchner kolber mv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
125 mL
24/29
55mm
3
Buchner-tragt
Borosilikatglas
Baser eller syrer, der kan ødelægge konventionelt filtrerpapir
Sintret glasskive, slebet glaskegle
16 til 40 μm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Quickfit™ Glas Büchner-tragt med glassintret skive > Diskens diameter: 55 mm; Keglestørrelse: 24/29