Få mere at vide
Quickfit™ Glas Büchner-tragt med glassintret skive
Artikelnummer. p-8002665
Kapacitet (metrisk):
125 ml
500 ml
Diameter (metrisk) skive:
55 mm
95 mm
Keglestørrelse:
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 12425386
Brand: Quickfit SF3A32
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes i stedet for konventionelt filterpapir, der ville blive ødelagt af syrer og baser. Quickfit™ Glas Büchner-tragt med sintret glasskive er fremstillet af kemikaliebestandigt borosilikatglas. Integreret slebet glaskegle på stammen tilsluttes Quickfit™ Büchner-kolber og -beholdere.
  • Büchner tragt med glas sintret skive
  • Borosilikatglaskonstruktion for høj modstandsdygtighed over for kemiske angreb
  • Nyttigt, hvor konventionelt filterpapir ville blive ødelagt af syrer og baser
  • Integreret slebet glaskegle på stammen til tilslutning til Quickfit™ Büchner kolber mv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Materiale Borosilikatglas
Keglestørrelse 19/26
Til brug med (applikation) Baser eller syrer, der kan ødelægge konventionelt filtrerpapir
Diameter (metrisk) skive 55 mm
Inkluderer Sintret glasskive, slebet glaskegle
Porøsitet 3
Porestørrelse 16 til 40 μm
Produkttype Buchner-tragt