Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Soxhlet ekstraktor
Artikelnummer. 12004793
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
200 ml
Standard konusledsbund:
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Højde (metrisk):
175 mm
200 mm
205 mm
220 mm
240 mm
250 mm
Keglestørrelse:
19/26
24/29
34/35
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusledsbund Højde (metrisk) Keglestørrelse Pakningsstørrelse
12004793 100 ml 34/35 240 mm 34/35 Hver
11371885 100 ml 40/38 220 mm 24/29 Hver
11381885 200 ml 50/42 250 mm 24/29 Hver
11331885 20 ml 24/29 175 mm 19/26 Hver
11351885 60 ml 34/35 205 mm 24/29 Hver
11341885 40 ml 29/32 200 mm 24/29 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12004793 Leverandør Quickfit Leverandørnr. EX5/55/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.85 DKK
    797.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 228.38 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Er i overensstemmelse med BS 2071. Quickfit™ Borosilikatglas Soxhlet Extractor fjerner opløselige komponenter eller urenheder fra faste stoffer via gentagen iblødsætning/hævertning med opløsningsmiddel. Et bredt udvalg af ekstraktorer er tilgængeligt til at rumme de fleste størrelser af prøve og fingerbøl. Nøjagtigt udformet koncentrisk sifonrør giver pålidelig ydeevne.
  • Er i overensstemmelse med BS 2071
  • Til ekstraktion af opløselige komponenter eller urenheder fra faste stoffer via gentagen iblødsætning/hævert med opløsningsmiddel
  • Bredt udvalg af ekstraktorer til at rumme de fleste størrelser af prøve og fingerbøl
  • Nøjagtigt udformet koncentrisk sifonrør for pålidelig ydeevne
Tekniske data
Produkttype Soxhlet udtrækker
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Pyrex Borosilikatglas
Keglestørrelse 34/35
Til brug med (applikation) Ideel til at ekstrahere opløselige komponenter eller urenheder fra faste stoffer via gentagen iblødsætning/hævert med opløsningsmiddel
Certificeringer/compliance BS 2071
Standard konusledsbund 34/35
Højde (metrisk) 240 mm