Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Soxhlet ekstraktor
Beskrivelse
Er i overensstemmelse med BS 2071. Quickfit™ Borosilikatglas Soxhlet Extractor fjerner opløselige komponenter eller urenheder fra faste stoffer via gentagen iblødsætning/hævertning med opløsningsmiddel. Et bredt udvalg af ekstraktorer er tilgængeligt til at rumme de fleste størrelser af prøve og fingerbøl. Nøjagtigt udformet koncentrisk sifonrør giver pålidelig ydeevne.
- Er i overensstemmelse med BS 2071
- Til ekstraktion af opløselige komponenter eller urenheder fra faste stoffer via gentagen iblødsætning/hævert med opløsningsmiddel
- Bredt udvalg af ekstraktorer til at rumme de fleste størrelser af prøve og fingerbøl
- Nøjagtigt udformet koncentrisk sifonrør for pålidelig ydeevne
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Soxhlet udtrækker |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Materiale | Pyrex Borosilikatglas |
| Keglestørrelse | 24/29 |
| Til brug med (applikation) | Ideel til at ekstrahere opløselige komponenter eller urenheder fra faste stoffer via gentagen iblødsætning/hævert med opløsningsmiddel |
| Certificeringer/compliance | BS 2071 |
| Standard konusledsbund | 40/38 |
| Højde (metrisk) | 220 mm |