Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Soxhlet ekstraktor
Artikelnummer. 11351885
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
200 ml
Standard konusledsbund:
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Højde (metrisk):
175 mm
200 mm
205 mm
220 mm
240 mm
250 mm
Keglestørrelse:
19/26
24/29
34/35
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusledsbund Højde (metrisk) Keglestørrelse Pakningsstørrelse
11351885 60 ml 34/35 205 mm 24/29 Hver
11371885 100 ml 40/38 220 mm 24/29 Hver
11381885 200 ml 50/42 250 mm 24/29 Hver
12004793 100 ml 34/35 240 mm 34/35 Hver
11331885 20 ml 24/29 175 mm 19/26 Hver
11341885 40 ml 29/32 200 mm 24/29 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11351885 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. EX5/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    983.85 DKK
    762.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 221.05 DKK
    22% Slukket
Alle Werbeaktionen anzeigen
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Er i overensstemmelse med BS 2071. Quickfit™ Borosilikatglas Soxhlet Extractor fjerner opløselige komponenter eller urenheder fra faste stoffer via gentagen iblødsætning/hævertning med opløsningsmiddel. Et bredt udvalg af ekstraktorer er tilgængeligt til at rumme de fleste størrelser af prøve og fingerbøl. Nøjagtigt udformet koncentrisk sifonrør giver pålidelig ydeevne.
  • Er i overensstemmelse med BS 2071
  • Til ekstraktion af opløselige komponenter eller urenheder fra faste stoffer via gentagen iblødsætning/hævert med opløsningsmiddel
  • Bredt udvalg af ekstraktorer til at rumme de fleste størrelser af prøve og fingerbøl
  • Nøjagtigt udformet koncentrisk sifonrør for pålidelig ydeevne
Spezifikation
Produkttype Soxhlet udtrækker
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Materiale Pyrex Borosilikatglas
Keglestørrelse 24/29
Til brug med (applikation) Ideel til at ekstrahere opløselige komponenter eller urenheder fra faste stoffer via gentagen iblødsætning/hævert med opløsningsmiddel
Certificeringer/compliance BS 2071
Standard konusledsbund 34/35
Højde (metrisk) 205 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.