Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas almindelig kropsudtrækker til tilbagesvalingssamling
Artikelnummer. 15517810
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15517810 60 ml Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15517810 Leverandør Quickfit Leverandørnr. EX7/13
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2782.50 DKK
    2159.37 DKK / Pakke med 5
    Spare 623.13 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 20-04-2027
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Tilbageløbssamling
Produkttype Udtrækker
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Materiale Pyrex Borosilikatglas
Keglestørrelse 24/29
Til brug med (applikation) Designet til brug i tilbagesvalingsenheder, så opløsningsmiddeldamp trænger direkte gennem materialet, der skal ekstraheres, og derefter kondenserer og vaskes tilbage i kolben
Længde (metrisk) 205 mm