Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Soxhlet Ekstraktor med stor kapacitet
Artikelnummer. 11976409
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11976409 2000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11976409 Leverandør Quickfit Leverandørnr. EX5/105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5906.25 DKK
    4586.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 1319.79 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-04-2027
Udsugningsanlæg med stor kapacitet. Med flade flangesamlinger for at tillade indføring af store prøver
  • Er i overensstemmelse med BS 2071
  • Udsugningsanlæg med stor kapacitet
  • Med flade flangesamlinger for at tillade indføring af store prøver
  • Anvendes i forbindelse med fladt flangelåg og holdeclips, som skal bestilles separat
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Fladt flangelåg og holdeklemme
Produkttype Soxhlet udtrækker
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Materiale Pyrex Borosilikatglas
Keglestørrelse 34/35
Certificeringer/compliance BS 2071
Længde (metrisk) 535 mm