Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Soxhlet Ekstraktor med stor kapacitet
Artikelnummer. 15507810
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
600 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15507810 600 ml Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15507810 Leverandør Quickfit Leverandørnr. EX5/75
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7381.50 DKK
    5737.03 DKK / Pakke med 2
    Spare 1644.47 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Med flade flangesamlinger for at tillade indføring af store prøver
  • Er i overensstemmelse med BS 2071
  • Udsugningsanlæg med stor kapacitet
  • Med flade flangesamlinger for at tillade indføring af store prøver
  • Anvendes i forbindelse med fladt flangelåg og holdeclips, som skal bestilles separat
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Fladt flangelåg og holdeklemme
Produkttype Soxhlet udtrækker
Kapacitet (metrisk) 600 ml
Materiale Pyrex Borosilikatglas
Keglestørrelse 34/35
Certificeringer/compliance BS 2071
Længde (metrisk) 370 mm