Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas komplet Soxhlet ekstraktorsamling
Artikelnummer. 11932078
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
600 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11932078 100 ml Hver
10345440 2000 ml Hver
10283910 600 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11932078 Leverandør Quickfit™ Leverandørnr. 100RASX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2362.50 DKK
    1833.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 528.99 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Komplet sæt med alle glaskomponenter, der er nødvendige for at udføre en fast-væske-ekstraktion. Quickfit™ Borosilikatglas komplet Soxhlet ekstraktorsamling inkluderer en ekstraktor, kondensator og en fordampningskolbe.
  • Hver samling omfatter de grundlæggende komponenter til fast-væske-ekstraktion: Kolbe/Soxhlet udtrækker/Kondensator/Tilhørende låg og clips
  • Valg af samlinger med forskellige udsugningskapaciteter
Tekniske data
Produkttype Soxhlet ekstraktionssamling
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Pyrex Borosilikatglas
Inkluderer 250mL FR250/3S kolbe, EX5/63 Soxhlet udtrækker, tilhørende låg og clips, CX7/06/SC kondensator
Til brug med (applikation) Ideel til fast-væske-ekstraktion