Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ RNA IQ-analysesæt
Description
Hurtigt og nemt bestemme RNA-nedbrydning med Qubit RNA IQ Assay Kit og Qubit RNA IQ-standarder. RNA-integritet og -kvalitet (IQ) information vurderes ved hjælp af assaykittets to unikke farvestoffer: et farvestof, der binder til stort og/eller højt struktureret RNA, og et andet farvestof, der selektivt binder til lille, nedbrudt RNA. Sammen gør farvestofferne dig i stand til hurtigt at vurdere kvaliteten og integriteten af dine RNA-prøver, med resultater præsenteret som et RNA IQ-tal og som en beregnet procent af stort og lille RNA i prøven.
For at bruge, skal du blot tilføje dine prøver til RNA IQ-arbejdsløsningen og derefter måle signalet på en Qubit 4 eller Qubit Flex fluorometer. Resultater præsenteres som et RNA IQ-nummer (RNA IQ#), der angiver RNA-prøvens integritet og kvalitet. Resultaterne vises også som en beregnet procentdel af stort og lille RNA i prøven. RNA IQ# er en værdi fra 1 til 10, svarende til andre RNA-kvalitetsscores, hvor et lille tal angiver, at prøven hovedsageligt består af lille RNA, og et større tal angiver, at prøven hovedsageligt består af stort RNA eller RNA med tertiær struktur.
Andre funktioner i Qubit RNA IQ Assay Kit inkluderer:
• 5S og tRNA tertiær struktur binder stort RNA farvestof
• Nøjagtighed selv ved tilstedeværelse af salte, protein, opløsningsmidler og RNA-stabiliseringsreagenser
• Signalstabil i 1 time
Opløsningsbaseret kemi på linje med elektroforese Resultaterne
af RNA IQ-analysen korrelerer godt med elektroforetiske metoder. Den primære forskel mellem det opløsningsbaserede RNA IQ-assay og traditionelle elektroforesebaserede teknikker er den tid, det tager at fastslå, om en RNA-prøve er nedbrudt. Geler anses for lette at udføre, men tager stadig tid. Mikrofluidbaserede metoder tager ikke kun tid at opnå resultater, men har ofte lange procedurer til at forberede prøverne. Gel- eller mikrofluidbaseret elektroforese anbefales stadig for at opnå information om fragmentstørrelse eller størrelsesfordeling af RNA-prøven.
Qubit RNA IQ-analysestandarder
Qubit RNA IQ Assay RNA-standarder er designet til brug med Qubit RNA IQ Assay Kit. Tilstrækkelige mængder af den lille og store og/eller strukturerede RNA-standard leveres til at generere en IQ-standardkurve for op til 500 prøver. RNA IQ-standarderne er designet til at måle RNA-nedbrydning og er ikke udskiftelige med standarderne fra andre RNA-kvantificeringsassays, inklusive Qubit RNA HS, BR eller XR assay kits.
Noter
• Qubit RNA IQ-analysesæt er designet til at fungere på Qubit 4 og Qubit Flex fluorometre
• Analysen er ikke designet til brug med Qubit , Qubit 2,0 eller Qubit 3 fluorometre
• Brug tyndvæggede, klare 0,5 mL PCR-rør (kat.nr. Q32856) til Qubit 4 fluorometer og 8 x 200μ L rørstrimler (kat. nr. Q33252) til Qubit Flex fluorometer
Specifications
Specifications
| Assay | Qubit RNA-integritet og kvalitet (IQ) assaykit |
| Format | Sæt |
| Prøvetype | RNA |
| Til brug med (udstyr) | Qubit 4 fluorometer, Qubit Flex fluorometer |
| Antal reaktioner | 275 analyser |
| Produktlinje | Qubit |
| Mængde | 275 analyser |
| Forsendelsestilstand | Tøris |