Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ RNA IQ-analysesæt
Artikelnummer. 15840538
Skift visning
Mængde:
275 analyser
75 analyser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 275
Pakke med 75
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15840538 75 analyser Pakke med 75
15850538 275 analyser Pakke med 275
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15840538 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q33221
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Få brugsklar påvisning af RNA-nedbrydningsoplysninger med Qubit RNA integritet og kvalitet (IQ) Assay Kit og standarder, som indeholder to unikke farvestoffer til binding af stort og/eller højt struktureret RNA og lille, nedbrudt RNA. Tilsammen muliggør disse farvestoffer påvisning af RNA-kvalitet og integritet.
Hurtigt og nemt bestemme RNA-nedbrydning med Qubit RNA IQ Assay Kit og Qubit RNA IQ-standarder. RNA-integritet og -kvalitet (IQ) information vurderes ved hjælp af assaykittets to unikke farvestoffer: et farvestof, der binder til stort og/eller højt struktureret RNA, og et andet farvestof, der selektivt binder til lille, nedbrudt RNA. Sammen gør farvestofferne dig i stand til hurtigt at vurdere kvaliteten og integriteten af dine RNA-prøver, med resultater præsenteret som et RNA IQ-tal og som en beregnet procent af stort og lille RNA i prøven.
Qubit RNA Integrity and Quality (IQ) Assay Kit giver en hurtig, enkel metode til at kontrollere, om en RNA-prøve er nedbrudt ved hjælp af en Qubit 4 eller Qubit Flex fluorometer. RNA IQ-analysen bruger to unikke farvestoffer: en, der binder til stort, intakt og/eller højt struktureret RNA (mRNA, tRNA, rRNA), og en anden, der selektivt binder til lille og/eller nedbrudt RNA. Sammen gør de dig i stand til hurtigt at vurdere kvaliteten og integriteten af RNA-prøven.
For at bruge, skal du blot tilføje dine prøver til RNA IQ-arbejdsløsningen og derefter måle signalet på en Qubit 4 eller Qubit Flex fluorometer. Resultater præsenteres som et RNA IQ-nummer (RNA IQ#), der angiver RNA-prøvens integritet og kvalitet. Resultaterne vises også som en beregnet procentdel af stort og lille RNA i prøven. RNA IQ# er en værdi fra 1 til 10, svarende til andre RNA-kvalitetsscores, hvor et lille tal angiver, at prøven hovedsageligt består af lille RNA, og et større tal angiver, at prøven hovedsageligt består af stort RNA eller RNA med tertiær struktur.
Andre funktioner i Qubit RNA IQ Assay Kit inkluderer:
• 5S og tRNA tertiær struktur binder stort RNA farvestof
• Nøjagtighed selv ved tilstedeværelse af salte, protein, opløsningsmidler og RNA-stabiliseringsreagenser
• Signalstabil i 1 time
Opløsningsbaseret kemi på linje med elektroforese Resultaterne
af RNA IQ-analysen korrelerer godt med elektroforetiske metoder. Den primære forskel mellem det opløsningsbaserede RNA IQ-assay og traditionelle elektroforesebaserede teknikker er den tid, det tager at fastslå, om en RNA-prøve er nedbrudt. Geler anses for lette at udføre, men tager stadig tid. Mikrofluidbaserede metoder tager ikke kun tid at opnå resultater, men har ofte lange procedurer til at forberede prøverne. Gel- eller mikrofluidbaseret elektroforese anbefales stadig for at opnå information om fragmentstørrelse eller størrelsesfordeling af RNA-prøven.
Qubit RNA IQ-analysestandarder
Qubit RNA IQ Assay RNA-standarder er designet til brug med Qubit RNA IQ Assay Kit. Tilstrækkelige mængder af den lille og store og/eller strukturerede RNA-standard leveres til at generere en IQ-standardkurve for op til 500 prøver. RNA IQ-standarderne er designet til at måle RNA-nedbrydning og er ikke udskiftelige med standarderne fra andre RNA-kvantificeringsassays, inklusive Qubit RNA HS, BR eller XR assay kits.
Noter
• Qubit RNA IQ-analysesæt er designet til at fungere på Qubit 4 og Qubit Flex fluorometre
• Analysen er ikke designet til brug med Qubit , Qubit 2,0 eller Qubit 3 fluorometre
• Brug tyndvæggede, klare 0,5 mL PCR-rør (kat.nr. Q32856) til Qubit 4 fluorometer og 8 x 200μ L rørstrimler (kat. nr. Q33252) til Qubit Flex fluorometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay Qubit RNA-integritet og kvalitet (IQ) assaykit
Format Sæt
Prøvetype RNA
Til brug med (udstyr) Qubit 4 fluorometer, Qubit Flex fluorometer
Antal reaktioner 75 analyser
Produktlinje Qubit
Mængde 75 analyser
Forsendelsestilstand Tøris