Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ RNA High Sensitivity (HS), Broad Range (BR) og Extended Range (XR) analysesæt
Kits muliggør hurtig og følsom påvisning af RNA med lav og høj abundance og kan skelne mellem RNA og DNA, protein og frie nukleotider.
Brand:  Invitrogen™ Q33223
683.28 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24076" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15810215
  • 936.00 DKK / Pakke med 100
Genomics Powerhouse
Brug rabatkode 24117 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
RNA Kvantificering, udvidet rækkevidde
Qubit 4 og Qubit Flex fluorometer
0,1 til 20μ g
100 analyser
Fluorescens
100 reaktioner
Qubit
Tøris
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer2539071 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/02/2023 KatalognummerQ33223
Partinummer2000270 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/06/2018 KatalognummerQ33223
Partinummer1990303 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/06/2018 KatalognummerQ33223
Partinummer2700983 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/11/2023 KatalognummerQ33223
Partinummer2860796 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/08/2024 KatalognummerQ33223
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ Qubit™ RNA High Sensitivity (HS), Broad Range (BR) og Extended Range (XR) analysesæt > RNA Kvantificering, udvidet rækkevidde; 100 ng - 20μ g; 100 reaktioner