Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ dsDNA kvantificeringsanalysesæt
Artikelnummer. 10606433
Skift visning
Mængde:
100 analyser
500 analyser
Assay:
dsDNA Kvantificering, bred vifte
dsDNA Kvantificering, høj følsomhed
Kvantificeringsområde:
0,1 til 120 ng
4 til 2000 ng
Pakningsstørrelse:
1 sæt
100 assays
500 assays
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Assay Kvantificeringsområde Pakningsstørrelse
10606433 100 analyser dsDNA Kvantificering, høj følsomhed 0,1 til 120 ng 100 assays
10625443 100 analyser dsDNA Kvantificering, bred vifte 4 til 2000 ng 1 sæt
10616763 500 analyser dsDNA Kvantificering, høj følsomhed 0,1 til 120 ng 1 sæt
10146592 500 analyser dsDNA Kvantificering, bred vifte 4 til 2000 ng 500 assays
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10606433 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q32851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1188.00 DKK
    1033.65 DKK / 100 tests
    Spare 154.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
HS Assay Kit
Opnå nøjagtig og præcis kvantificering af dobbeltstrenget DNA med Qubit dsDNA HS- og BR-analysesæt. Disse dsDNA-kvantificeringssæt muliggør hurtig og selektiv påvisning af DNA-prøver med lav og høj overflod og kan skelne dsDNA fra ssDNA, RNA, protein og frie nukleotider.
Opnå nøjagtig og præcis kvantificering af dsDNA med Qubit dsDNA BR (Bredt område) analysesæt. Disse dsDNA-kvantificeringssæt muliggør hurtig og selektiv påvisning af DNA-prøver med lav og høj overflod og kan skelne dsDNA fra ssDNA, RNA, protein og frie nukleotider. Forurenende stoffer såsom salte, opløsningsmidler eller rengøringsmidler tolereres godt.
Qubit dsDNA HS- og BR-analysesæt, designet til brug med Qubit Fluorometre er meget selektive for dobbeltstrenget DNA (dsDNA) over enkeltstrenget DNA (ssDNA), RNA, protein og frie nukleotider. Alle kits indeholder koncentreret assay-reagens, fortyndingsbuffer og forfortyndede DNA-standarder. Du skal blot fortynde reagenset ved hjælp af den medfølgende buffer, tilsæt din prøve (enhver volumen mellem 1μ L og 20μ L er acceptabelt), og aflæs koncentrationen ved hjælp af a Qubit Fluorometer.
Qubit dsDNA HS Assay Kit
De Qubit dsDNA HS (High Sensitivity) Assay Kit, når det bruges sammen med Qubit Fluorometer, giver en nøjagtig og selektiv metode til kvantificering af følsomme DNA-prøver. Afhængigt af prøvevolumen er assay-sættet designet til at være nøjagtigt for initiale DNA-prøvekoncentrationer på 0,005 til 120 ng/μ L, hvilket giver et detektionsområde på 0,1-120 ng.
Qubit dsDNA BR Assay Kit
De Qubit dsDNA BR (Bred-Range) Assay Kit, når det bruges sammen med Qubit Fluorometer, giver en nøjagtig og selektiv metode til kvantificering af DNA-prøver. Afhængigt af prøvevolumen er assay-sættet designet til at være nøjagtigt til initiale DNA-prøvekoncentrationer på 0,2 til 2.000 ng/μ L, hvilket giver et detektionsområde på 4-2.000 ng.
Bemærk
  • Qubit dsDNA HS og BR Assay kits kan bruges med alle Qubit Fluorometer
  • Bruges med tyndvæggede, klare 0,5 ml PCR-rør (kat.nr. Q32856) til Qubit 4 fluorometer og 8 x 200-μ L rørstrimler (kat. nr. Q33252) til Qubit Flex fluorometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay dsDNA Kvantificering, høj følsomhed
Detektionsmetode Fluorescens
Excitation/Emission 510/527
Til brug med (udstyr) Qubit fluorometer
Antal reaktioner 100 reaktioner
Kvantificeringsområde 0,1 til 120 ng
Produktlinje Qubit
Mængde 100 analyser