Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit og Quant-it Assay Kit-standarder
Opnå præcis kvantificering af dsDNA- eller RNA-prøver med stand-alone Qubit nukleinsyrestandarder.
Brand:  Invitrogen™ Q33235
445.30 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24076" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15948140
  • 610.00 DKK / 1 sæt
Genomics Powerhouse
Brug rabatkode 24117 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Opnå præcis kvantificering af dsDNA- eller RNA-prøver med stand-alone Qubit nukleinsyrestandarder. De Qubit standarder kan bruges sammen med forskellige Qubit eller Quant-iT nukleinsyre-kvantificeringsassay-kits og tilbyder selvstændige versioner af kit-standarden til udførelse af yderligere assays.
Qubit 1X dsDNA HS Assay Lambda Standard
Qubit 1X dsDNA HS Assay Lambda Standard kan bruges med begge Qubit 1X dsDNA HS-analysesæt, Qubit dsDNA HS Assay Kits eller deres tilsvarende Quant-iT Assay Kits. Standarderne leveres i samme koncentration som den højeste koncentration dsDNA standard (10 ng/μ L) i Quant-iT Assay Kits og kan fortyndes i standardserien.
Qubit 1X dsDNA BR-standarder
Qubit 1X dsDNA BR (Bredt område) standarder kan bruges med begge Qubit 1X dsDNA BR-analysesæt, Qubit dsDNA BR Assay Kits eller deres tilsvarende Quant-iT Assay Kits. De Qubit 1X dsDNA BR Standards inkluderer standarder i to koncentrationer, 0 og 100 ng/μ L. Den høje standard svarer til den samme koncentration som den højeste koncentration af dsDNA-standard i Quant-iT Assay Kits og kan fortyndes i standardserien.
Qubit RNA IQ-analysestandarder
Qubit RNA IQ Assay RNA-standarder er designet til brug med Qubit RNA IQ Assay Kit. Tilstrækkelige mængder af den lille og store og/eller strukturerede RNA-standard leveres til at generere en IQ-standardkurve for op til 500 prøver. RNA IQ-standarderne er designet til at måle RNA-nedbrydning og er ikke udskiftelige med standarderne fra andre RNA-kvantificeringsassays, inklusive Qubit RNA HS, BR eller XR assay kits.
Bemærk: Brug tyndvæggede, klare 0,5 mL PCR-rør (kat.nr. Q32856) til Qubit 4 fluorometer og 8 x 200-μ L rørstrimler (kat. nr. Q33252) til Qubit Flex fluorometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Qubit™ RNA IQ-analyse– Lille RNA-standard, 2 x 1,5 ml ved 100 ng/μ L i 1 mM citratbuffer
Qubit™ RNA IQ-analyse– Stor RNA-standard, 10 x 300μ L ved 100 ng/μ L i 1 mM citratbuffer Opbevares
ved≤ -70 °C
Qubit 4 fluorometer, Qubit Flex fluorometer
Qubit RNA IQ-standarder
Tøris
RNA kvantificering
Qubit
1 sæt
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Manuals
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer2836704 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/01/2024 KatalognummerQ33235
Partinummer2738320 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/10/2023 KatalognummerQ33235
Partinummer2685305 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/06/2023 KatalognummerQ33235
Partinummer2462707 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/09/2022 KatalognummerQ33235
Partinummer2168898 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/11/2019 KatalognummerQ33235
Kampagner
Kampagner
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific
    Let your genes speak volumes with qPCR master mixes made for high-stakes science.
    Promo Code: 24076
    Expires2025-09-30
  • Multiple Manufacturers
    Power your pipeline from PCR to sequencing.
    Promo Code: 24117
    Expires2025-08-24
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ Qubit og Quant-it Assay Kit-standarder > Type: Qubit RNA IQ-standarder