Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit og Quant-it Assay Kit-standarder
Beskrivelse
Opnå præcis kvantificering af dsDNA- eller RNA-prøver med stand-alone Qubit nukleinsyrestandarder. De Qubit standarder kan bruges sammen med forskellige Qubit eller Quant-iT nukleinsyre-kvantificeringsassay-kits og tilbyder selvstændige versioner af kit-standarden til udførelse af yderligere assays.
Qubit 1X dsDNA HS Assay Lambda Standard
Qubit 1X dsDNA HS Assay Lambda Standard kan bruges med begge Qubit 1X dsDNA HS-analysesæt, Qubit dsDNA HS Assay Kits eller deres tilsvarende Quant-iT Assay Kits. Standarderne leveres i samme koncentration som den højeste koncentration dsDNA standard (10 ng/μ L) i Quant-iT Assay Kits og kan fortyndes i standardserien.
Qubit 1X dsDNA BR-standarder
Qubit 1X dsDNA BR (Bredt område) standarder kan bruges med begge Qubit 1X dsDNA BR-analysesæt, Qubit dsDNA BR Assay Kits eller deres tilsvarende Quant-iT Assay Kits. De Qubit 1X dsDNA BR Standards inkluderer standarder i to koncentrationer, 0 og 100 ng/μ L. Den høje standard svarer til den samme koncentration som den højeste koncentration af dsDNA-standard i Quant-iT Assay Kits og kan fortyndes i standardserien.
Qubit RNA IQ-analysestandarder
Qubit RNA IQ Assay RNA-standarder er designet til brug med Qubit RNA IQ Assay Kit. Tilstrækkelige mængder af den lille og store og/eller strukturerede RNA-standard leveres til at generere en IQ-standardkurve for op til 500 prøver. RNA IQ-standarderne er designet til at måle RNA-nedbrydning og er ikke udskiftelige med standarderne fra andre RNA-kvantificeringsassays, inklusive Qubit RNA HS, BR eller XR assay kits.
Bemærk: Brug tyndvæggede, klare 0,5 mL PCR-rør (kat.nr. Q32856) til Qubit 4 fluorometer og 8 x 200-μ L rørstrimler (kat. nr. Q33252) til Qubit Flex fluorometer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Qubit™ dsDNA HS-assay– Lambda DNA Standard, 5 ml ved 10 ng/μ L i TE-buffer Opbevares ved 2 °C til 8 °C |
| Koncentration | 10 ng/μ L |
| Til brug med (applikation) | Qubit og Quant-iT dsDNA HS-assays og 1 x dsDNA-assays |
| Til brug med (udstyr) | Qubit Fluorometer eller fluorescens mikropladelæser |
| Produktlinje | Qubit |
| Produkttype | 1X dsDNA HS Assay Lambda Standard |
| Mængde | 5 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |