Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ 1X dsDNA High Sensitivity (HS) og Broad Range (BR) analysesæt
Artikelnummer. 17194104
Skift visning
Mængde:
100 analyser
500 analyser
Kvantificeringsområde:
0,1 til 120 ng
4 til 4000 ng
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Kvantificeringsområde Pakningsstørrelse
17194104 100 analyser 4 til 4000 ng -
15850210 100 analyser 0,1 til 120 ng Hver
15860210 500 analyser 0,1 til 120 ng Hver
17104589 500 analyser 4 til 4000 ng -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17194104 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q33265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1072.00 DKK
    975.65 DKK / Pakke med 100
    Spare 96.35 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Meget selektiv for dsDNA over RNA, den Qubit 1X dsDNA HS og BR Assay Kits tilbyder letanvendelige formuleringer til nøjagtig kvantificering af dsDNA i 100 og 500 analyseformater. Lambdastandarder giver tilstrækkeligt materiale til op til 500 prøver.
Oplev nem, præcis og præcis kvantificering af dsDNA med Qubit 1X dsDNA HS (Høj følsomhed) og Qubit 1X dsDNA BR (bredt område) analysesæt. 1X-formuleringen giver en brugsklar arbejdsløsning, der muliggør simpel dsDNA-prøvekvantificering på Qubit Fluorometre. Disse assays er meget selektive for dsDNA over ssDNA, RNA, protein og frie nukleotider. Forurenende stoffer, såsom salte, opløsningsmidler eller rengøringsmidler, tolereres godt.
Qubit 1X dsDNA HS- og BR-analysesæt, designet til brug med Qubit Fluorometre er meget selektive for dobbeltstrenget DNA (dsDNA) over enkeltstrenget DNA (ssDNA), RNA, protein og frie nukleotider. Alle kits giver en brugsklar arbejdsløsning og DNA-standarder. For at udføre analysen skal du blot fortynde din prøve (enhver volumen –fra 1 20μ L er acceptabelt) i den medfølgende 1X arbejdsopløsning, aflæs derefter koncentrationen ved hjælp af a Qubit Fluorometer.
Qubit 1X dsDNA HS Assay
Kit Qubit dsDNA HS (High Sensitivity) Assay Kit, når det bruges sammen med Qubit Fluorometer, giver en nøjagtig og selektiv metode til kvantificering af følsomme DNA-prøver. Afhængigt af prøvevolumen er assay-sættet designet til at være nøjagtigt til initiale DNA-prøvekoncentrationer på 5 pg/μ L til 120 ng/μ L, hvilket giver et detektionsområde på 0,1 120 −ng.
Qubit 1X dsDNA BR Assay
Kit The Qubit dsDNA BR (Bred-Range) Assay Kit, designet til brug med Qubit 4 eller Qubit Flex Fluorometre, giver en nøjagtig og selektiv metode til kvantificering af DNA-prøver. Afhængigt af prøvevolumen er assay-kittet designet til at være nøjagtigt til initiale DNA-prøvekoncentrationer på 0,2 til 4.000 ng/μ L, hvilket giver et detektionsområde på 4-4.000 ng.
Noter
• Qubit 1X dsDNA HS kan bruges med Qubit 2, Qubit 3, Qubit 4, og Qubit Flex fluorometre
• Qubit 1X dsDNA BR er designet til brug med Qubit 4 og Qubit Flex fluorometre
• Brug tyndvæggede, klare 0,5 mL PCR-rør (kat.nr. Q32856) til Qubit 4 fluorometer og 8 x 200μ L rørstrimler (kat. nr. Q33252) til Qubit Flex fluorometer
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay 1X dsDNA, bred vifte
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Qubit 4 og Qubit Flex fluorometer
Antal reaktioner 100 reaktioner
Kvantificeringsområde 4 til 4000 ng
Produktlinje Qubit
Mængde 100 analyser
Forsendelsestilstand Dette assay-kit vil blive sendt som to komponenter.
• Qubit™ 1X dsDNA BR Working Solution vil blive sendt ved stuetemperatur.
• Qubit 1X dsDNA BR lambda-standarder vil blive leveret ved stuetemperatur.