Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 1-pakke
Tilbyder grundlæggende funktioner, der er ideelle for dem, der er nye til qPCR, eller dem, der har et begrænset budget. På trods af dets overkommelige pris tilbyder QuantStudio 1-systemet kvalitet, pålidelighed og avanceret brugeroplevelse.
Brand:  Applied Biosystems™ A42873
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16180361
  • 198155.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Berøringsskærm — en stor 8,5-tommer interaktiv berøringsskærm
  • Fikseret blok — én fikseret 96-brønds, 0,2 ml isotermisk blok med en manuel skuffe, der er let at åbne
  • Reaktionsvolumen — 10–100 μl
  • Kapacitet for multipleksing — har de tre mest almindeligt anvendte excitations- og emissionsfiltre: FAM, VIC og ROX
  • Protokoller — præoptimerede protokolskabeloner
  • Software — intuitiv software, der understøtter analyse via browser eller desktop
  • Farver — tre filtre kalibreret til FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE og JUN/ROX/Texas Red farver
  • Sensitivitet — detekterer forskellige mængder ned til 1,5-fold i singlepleks-reaktioner
  • Dimensioner (H x B x D) og vægt — 40 x 27 x 50 cm, <26 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Ingen pc
96
40 cm
1 år fra fabrikanten + 3 års ABRC support PLUS
4 °C til 99,9 °C
QuantStudio 1
0,2 ml (96-brønd)
FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX/Texas Red farver
96-brønd
0,4 °C
Berøringsskærm
27 cm
50 cm
3,5 °C/s
Klar, hvid LED
Op til 3 mål
26 kg
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Applied Biosystems™ QuantStudio 1-pakke > Ingen PC, garanti: 1 år fra fabrikanten + 3 års ABRC support PLUS