Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 1-pakke
Artikelnummer. p-7161530 Shop alle Applied Biosystems produkter
Indhold og opbevaring:
Ingen pc
PC (bærbar)
PC (opretstående kabinet)
garanti:
1 år fra fabrikanten + 1 års ABRC support PLUS
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse), depotreparation med udlånt instrument
1 år fra fabrikanten + 3 års ABRC support PLUS
Excitation:
450 eller 600 nm/500 til 640 nm
Klar, hvid LED
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16110371
Brand: Applied Biosystems™ A42876
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbyder grundlæggende funktioner, der er ideelle for dem, der er nye til qPCR, eller dem, der har et begrænset budget. På trods af dets overkommelige pris tilbyder QuantStudio 1-systemet kvalitet, pålidelighed og avanceret brugeroplevelse.
  • Berøringsskærm — en stor 8,5-tommer interaktiv berøringsskærm
  • Fikseret blok — én fikseret 96-brønds, 0,2 ml isotermisk blok med en manuel skuffe, der er let at åbne
  • Reaktionsvolumen — 10–100 μl
  • Kapacitet for multipleksing — har de tre mest almindeligt anvendte excitations- og emissionsfiltre: FAM, VIC og ROX
  • Protokoller — præoptimerede protokolskabeloner
  • Software — intuitiv software, der understøtter analyse via browser eller desktop
  • Farver — tre filtre kalibreret til FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE og JUN/ROX/Texas Red farver
  • Sensitivitet — detekterer forskellige mængder ned til 1,5-fold i singlepleks-reaktioner
  • Dimensioner (H x B x D) og vægt — 40 x 27 x 50 cm, <26 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Ingen pc
Termisk ensartethed 0,4 °C
Volumen 96
Display Type Berøringsskærm
Højde (metrisk) 40 cm
Bredde (metrisk) 27 cm
garanti 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse), depotreparation med udlånt instrument
Dybde (metrisk) 50 cm
Termisk rækkevidde 4 °C til 99,9 °C
Maks. Rampehastighed 3,5 °C/s
Oversigt QuantStudio 1
Excitation Klar, hvid LED
Volumen (metrisk) termisk blokprøve 0,2 ml (96-brønd)
Multiplex Op til 3 mål
Forkalibrerede farvestoffer FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX/Texas Red farver
Vægt 26 kg
Blokkonfigurationer 96-brønd