Få mere at vide
Invitrogen™ Quant-iT™ RNA HS-reagens
Artikelnummer. 15401244
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15401244 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 15401244 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q32884
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Quant-iT™ RNA HS-reagens
De Quant-iT™ RNA HS-reagens gør RNA-kvantificering nem og nøjagtig med et lineært detektionsområde på –5 100 ng i prøvevolumener på 1 20 –l μog selektivitet for RNA, selv i nærværelse af en lige stor masse af DNA. Ved at bruge den medfølgende protokol giver dette koncentrerede assay-reagens tilstrækkeligt materiale til at udføre mindst 2000 analyser i et 96-brønds mikropladeformat. Assayet udføres ved stuetemperatur, og signalet er stabilt i ca. 3 timer. Almindelige forurenende stoffer, såsom salte, opløsningsmidler, detergenter og protein, tolereres godt i analysen.
Vigtige egenskaber ved Quant-iT™ RNA HS-reagens:
  • Detekterer nøjagtigt så lidt som 2 ng RNA i en mikropladebrønd
  • Kernedynamikområde på –5 100 ng
  • Omtrentlige fluorescensexcitations-/emissionsmaksima på 644/673 nm
    Yderligere muligheder for RNA-kvantificering:
  • For –1 20 prøver: brug Qubit™ RNA Assay Kit med Qubit™ Fluorometer
  • For 20 –2.000 prøver: bruge Quant-iT™ RNA-analysesæt med fluorescerende mikropladelæsere
    Opdag Qubit™ Fluorometer
    De Qubit™ 2.0 Fluorometer er Life Technologies’ anden generations fluorometer designet til at arbejde problemfrit med vores meget specifikke og følsomme Qubit™ kvantificeringsanalyser såvel som de analyser, du opretter med det nye MyQubit funktion.
    Introduktion MyQubit
    Ny firmware kaldet 'MyQubit' giver dig mulighed for at oprette applikationer på få minutter ved hjælp af parametre, der nemt kan uploades til instrumentet ved hjælp af en USB drev uden at ændre de eksisterende analyser. Alle nye Qubit™ 2.0-instrumenter er forudindlæst med det nye MyQubit firmware, og eksisterende ejere kan downloade firmwaren her: V3.10 download af firmware . Ethvert reagens eller assay, der er spektralt kompatibelt med Qubit™ hardware kan tilpasses til brug med Qubit™ 2,0 fluorometer. Derudover har vi udviklet assays, der er klar til at downloade, inklusive glucose- og kolesterolassays til forsknings- og lægemiddelopdagelsesapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt Quant-iT™ RNA HS-reagens, 1mL, FFPE og faste prøver, RNA-prøvetype, opbevares ved 2 til 8 °C, til brug med fluorometer, mikropladelæser
Tæthed 0,57 ved 645 nm
Prøvetype Væv (FFPE), Total RNA, mRNA
Formulering Væske
Til brug med (applikation) DNA & RNA oprensning & analyse, nukleinsyre kvantificering, RNA kvantificering
Til brug med (udstyr) Fluorometer, mikropladelæser
Produkttype Quant-iT™ RNA HS-reagens
Mængde 1 ml