Få mere at vide
Invitrogen™ Quant-iT™ RNA-analysesæt og Quant-iT RNA HS-reagens
Beskrivelse
Muliggør nem og nøjagtig RNA-kvantificering med Quant-iT RNA-assay-kittet, som også er tilgængeligt i bredområde (BR) og udvidet område (XR) konfigurationer samt et selvstændigt højfølsomhedsreagens (HS). Disse Quant-iT RNA kvantificeringssæt er meget selektive for RNA over dsDNA og kan bruges til at generere fluorescensbaserede lineære detektionsområder af RNA.
Quant-iT RNA-reagens- og assay-kittet gør RNA-kvantificering nem og nøjagtig. Sættet indeholder koncentreret assay-reagens, fortyndingsbuffer og forfortyndede RNA-standarder. Assayet er meget selektivt for RNA over dobbeltstrenget DNA og giver et dynamisk område på 5-100 ng RNA.
Quant-iT RNA BR (bredt område) analysesæt Quant-
iT RNA BR (bredt område) analysekittet giver en nøjagtig og selektiv metode til kvantificering af RNA-prøver med høj overflod. Mens det originale Quant-iT RNA-kit har stor følsomhed, er Quant-iT RNA Broad Range-sættet ideelt til mikroarray-prøver, hvor koncentrationen af RNA er højere. Assayet er meget selektivt for RNA over dobbeltstrenget DNA og giver et dynamisk område på 20-1000 ng RNA.
Quant-iT RNA XR (Extended Range) Assay Kit
Quant-iT RNA XR (Extended Range) Assay Kit giver en nøjagtig og selektiv metode til kvantificering af RNA-prøver med høj overflod. Analysen er meget selektiv for RNA og kvantificerer ikke DNA, protein eller frie nukleotider. Analysesættet er designet til at være nøjagtigt til initiale RNA-prøvekoncentrationer på 10 ng/μ L til 10.000 ng/μ L afhængig af prøvevolumen, hvilket giver et lineært detektionsområde på 200 10.000 –ng.
For hver analyse skal du blot fortynde reagenset ved hjælp af den medfølgende buffer, tilsæt prøven (enhver volumen mellem 1μ L og 20μ L er acceptabelt), og aflæs koncentrationen ved hjælp af en fluorescensbaseret mikropladelæser. Almindelige forurenende stoffer, såsom salte, frie nukleotider, opløsningsmidler, detergenter og protein, tolereres godt.
Tekniske data
Tekniske data
| Assay | RNA Kvantificering, udvidet rækkevidde |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæser |
| Kvantificeringsområde | 200 til 10.000 ng |
| Produktlinje | Quant-iT |
| Mængde | 1000 analyser |
| Forsendelsestilstand | Tøris |