Få mere at vide
Invitrogen™ Quant-iT™ RNA-analysesæt og Quant-iT RNA HS-reagens
Artikelnummer. 10174582
Skift visning
Mængde:
1 sæt
1.000 analyser
1000 analyser
Assay:
RNA Kvantificering, bred vifte
RNA Kvantificering, udvidet rækkevidde
RNA kvantificering
Kvantificeringsområde:
20 til 1000 ng
200 til 10.000 ng
5 til 100 ng
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Assay Kvantificeringsområde Pakningsstørrelse
10174582 1 sæt RNA kvantificering 5 til 100 ng 1 sæt
10582894 1.000 analyser RNA Kvantificering, bred vifte 20 til 1000 ng Hver
15888957 1000 analyser RNA Kvantificering, udvidet rækkevidde 200 til 10.000 ng Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10174582 Supplier Invitrogen™ Supplier No. Q33140
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Opnå meget selektiv og nøjagtig kvantificering af RNA-prøver med høj overflod med de fluorescerende Quant-iT RNA-reagens- og analysesæt. Disse kits er meget selektive for RNA over dobbeltstrenget DNA og giver tilstrækkeligt materiale til mindst 2000 assays i et 96-brønds mikropladeformat.
Muliggør nem og nøjagtig RNA-kvantificering med Quant-iT RNA-assay-kittet, som også er tilgængeligt i bredområde (BR) og udvidet område (XR) konfigurationer samt et selvstændigt højfølsomhedsreagens (HS). Disse Quant-iT RNA kvantificeringssæt er meget selektive for RNA over dsDNA og kan bruges til at generere fluorescensbaserede lineære detektionsområder af RNA.
Quant-iT RNA-reagens- og assay-kit
Quant-iT RNA-reagens- og assay-kittet gør RNA-kvantificering nem og nøjagtig. Sættet indeholder koncentreret assay-reagens, fortyndingsbuffer og forfortyndede RNA-standarder. Assayet er meget selektivt for RNA over dobbeltstrenget DNA og giver et dynamisk område på 5-100 ng RNA.
Quant-iT RNA BR (bredt område) analysesæt Quant-
iT RNA BR (bredt område) analysekittet giver en nøjagtig og selektiv metode til kvantificering af RNA-prøver med høj overflod. Mens det originale Quant-iT RNA-kit har stor følsomhed, er Quant-iT RNA Broad Range-sættet ideelt til mikroarray-prøver, hvor koncentrationen af RNA er højere. Assayet er meget selektivt for RNA over dobbeltstrenget DNA og giver et dynamisk område på 20-1000 ng RNA.
Quant-iT RNA XR (Extended Range) Assay Kit
Quant-iT RNA XR (Extended Range) Assay Kit giver en nøjagtig og selektiv metode til kvantificering af RNA-prøver med høj overflod. Analysen er meget selektiv for RNA og kvantificerer ikke DNA, protein eller frie nukleotider. Analysesættet er designet til at være nøjagtigt til initiale RNA-prøvekoncentrationer på 10 ng/μ L til 10.000 ng/μ L afhængig af prøvevolumen, hvilket giver et lineært detektionsområde på 200 10.000 –ng.
For hver analyse skal du blot fortynde reagenset ved hjælp af den medfølgende buffer, tilsæt prøven (enhver volumen mellem 1μ L og 20μ L er acceptabelt), og aflæs koncentrationen ved hjælp af en fluorescensbaseret mikropladelæser. Almindelige forurenende stoffer, såsom salte, frie nukleotider, opløsningsmidler, detergenter og protein, tolereres godt.
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Assay RNA kvantificering
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Mikropladelæser
Antal reaktioner 1000 reaktioner (200μ L analysevolumen)
Kvantificeringsområde 5 til 100 ng
Produktlinje Quant-iT
Mængde 1 sæt