Få mere at vide
Invitrogen™ Quant-iT™ PicoGreen ReadyPlate
Artikelnummer. 30284697
Skift visning
Mængde:
1 x 96-brønd ReadyPlate
Artikelnummer. Mængde
30284697 1 x 96-brønd ReadyPlate
1 options
Artikelnummer. 30284697 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P32705
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Quant-iT PicoGreen ReadyPlate er en forudindlæst 96-brønds plade, der tilbyder en hurtig, ultrafølsom og selektiv metode til dobbeltstrenget DNA-kvantificering. Pladen er forfyldt med buffer og PicoGreen reagens, som udviser lys grøn fluorescens ved binding til DNA.
Den strømlinede assay-protokol kræver, at brugerne blot hydrerer brøndene, tilføjer de medfølgende standarder og brugerprøver og inkuberer i to minutter før fluorescerende målinger. Dette format gør det muligt for brugere at kvantificere 0,2 –200 ng DNA (0,002 –2 ng/μl ved brug af 100 μl prøver).
Quant-iT PicoGreen ReadyPlate er ideel til at kvantificere små mængder DNA til mange anvendelser, herunder syntetisering af cDNA til biblioteksproduktion, kvantificering af DNA-biblioteker til næste generations sekventering og rensning af DNA-fragmenter til subkloning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionsmetode Fluorescens
Format Sæt
Etiket eller farvestof Andre etiketter eller farvestoffer
Endelig produkttype DNA
Prøvetype DNA
Mærkningsmål DNA
Produkttype Forfyldt mikroplade
Mængde 1 x 96-brønd ReadyPlate
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.