Få mere at vide
Invitrogen™ Quant-iT™ PicoGreen™ dsDNA-assaysæt og dsDNA-reagenser
Artikelnummer. 11559196
Skift visning
Mængde:
1 ml
1 ml sæt
10 x 100μ L
10 x 100μ L sæt
Produkttype:
Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay Kit
Quant-iT PicoGreen dsDNA-reagens
Emballagetype:
1 x 1 ml flaske
10 x 100μ L rør
Pakningsstørrelse:
1000µL
1ml
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Emballagetype Pakningsstørrelse
11559196 10 x 100μ L Quant-iT PicoGreen dsDNA-reagens 10 x 100μ L rør 1000µL
10545213 1 ml sæt Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay Kit 1 x 1 ml flaske 1ml
10398702 10 x 100μ L sæt Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay Kit 10 x 100μ L rør Hver
10535213 1 ml Quant-iT PicoGreen dsDNA-reagens 1 x 1 ml flaske 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11559196 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P11495
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Påvis selektivt dsDNA fra en lang række kilder og selv i nærvær af ssDNA, RNA og frie nukleotider med Quant-iT PicoGreen dsDNA-assaysæt og PicoGreen dsDNA-reagens.
Opnå præcise og nøjagtige dsDNA-koncentrationsmålinger over et bredt dynamisk område med Quant-iT Picogreen dsDNA-assaysæt og dsDNA-reagenser. Picogreen-assays er kompatible med de fleste mikropladelæsere og fluorometre.
Påvis hurtigt så lidt som 0,25 pg/uL dsDNA, selv ved tilstedeværelse af ssDNA, RNA og frie nukleotider, ved hjælp af PicoGreen dsDNA-kvantificeringsassayet og -reagenset. Assayet er lineært over tre størrelsesordener og har kun lille sekvensafhængighed, så du kan måle DNA fra mange kilder nøjagtigt, herunder genomisk DNA, viralt DNA, miniprep-DNA eller PCR-amplifikationsprodukter.
PicoGreen dsDNA-kvantificeringsreagenser er
  • Betydeligt mere følsomme end UV-absorbansmålinger, hvilket sparer dyrebare prøvemængder
  • Specifik for dsDNA i nærvær af RNA
  • Nem at bruge—tilsæt blot farvestof-arbejdsopløsningen til prøven, inkuber fem minutter og aflæs
  • Velegnet til brug i 96- og 384-brønds pladeformater
  • Kompatibel med de fleste fluorescensbaserede mikropladelæsere og fluorometre
  • Picogreen omtrentlige fluorescensabsorptions-/emissionsmaksima er 502/523 nm, bundet til dsDNA
Applikationer
PicoGreen dsDNA-kvantificeringsreagenset og -sættene er ideelle til PCR-baserede assays, microarray-prøver, DNA-skade-assays, enzymaktivitetsassays, kvantificering af genomisk DNA, måling af dsDNA i komplekse blandinger og kvantificering af viralt DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionsmetode Fluorescens
Excitation/Emission 500/525
Til brug med (udstyr) Mikropladelæser
Antal reaktioner 200 analyser (2 mL assayvolumen)
Emballagetype 10 x 100μ L rør
Kvantificeringsområde 50 sider til 2μ g
Produktlinje PICOGREEN, Quant-iT
Produkttype Quant-iT PicoGreen dsDNA-reagens
Mængde 10 x 100μ L