Få mere at vide
Invitrogen™ Quant-iT™ PicoGreen™ dsDNA-assaysæt og dsDNA-reagenser
Artikelnummer. 10535213
Skift visning
Mængde:
1 ml
1 ml sæt
10 x 100μ L
10 x 100μ L sæt
Produkttype:
Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay Kit
Quant-iT PicoGreen dsDNA-reagens
Emballagetype:
1 x 1 ml flaske
10 x 100μ L rør
Pakningsstørrelse:
1000µL
1ml
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Emballagetype Pakningsstørrelse
10535213 1 ml Quant-iT PicoGreen dsDNA-reagens 1 x 1 ml flaske 1ml
10545213 1 ml sæt Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay Kit 1 x 1 ml flaske 1ml
10398702 10 x 100μ L sæt Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay Kit 10 x 100μ L rør Hver
11559196 10 x 100μ L Quant-iT PicoGreen dsDNA-reagens 10 x 100μ L rør 1000µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10535213 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P7581
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Påvis selektivt dsDNA fra en lang række kilder og selv i nærvær af ssDNA, RNA og frie nukleotider med Quant-iT PicoGreen dsDNA-assaysæt og PicoGreen dsDNA-reagens.
Opnå præcise og nøjagtige dsDNA-koncentrationsmålinger over et bredt dynamisk område med Quant-iT Picogreen dsDNA-assaysæt og dsDNA-reagenser. Picogreen-assays er kompatible med de fleste mikropladelæsere og fluorometre.
Påvis hurtigt så lidt som 0,25 pg/uL dsDNA, selv ved tilstedeværelse af ssDNA, RNA og frie nukleotider, ved hjælp af PicoGreen dsDNA-kvantificeringsassayet og -reagenset. Assayet er lineært over tre størrelsesordener og har kun lille sekvensafhængighed, så du kan måle DNA fra mange kilder nøjagtigt, herunder genomisk DNA, viralt DNA, miniprep-DNA eller PCR-amplifikationsprodukter.
PicoGreen dsDNA-kvantificeringsreagenser er
  • Betydeligt mere følsomme end UV-absorbansmålinger, hvilket sparer dyrebare prøvemængder
  • Specifik for dsDNA i nærvær af RNA
  • Nem at bruge—tilsæt blot farvestof-arbejdsopløsningen til prøven, inkuber fem minutter og aflæs
  • Velegnet til brug i 96- og 384-brønds pladeformater
  • Kompatibel med de fleste fluorescensbaserede mikropladelæsere og fluorometre
  • Picogreen omtrentlige fluorescensabsorptions-/emissionsmaksima er 502/523 nm, bundet til dsDNA
Applikationer
PicoGreen dsDNA-kvantificeringsreagenset og -sættene er ideelle til PCR-baserede assays, microarray-prøver, DNA-skade-assays, enzymaktivitetsassays, kvantificering af genomisk DNA, måling af dsDNA i komplekse blandinger og kvantificering af viralt DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Detektionsmetode Fluorescens
Excitation/Emission 500/525
Til brug med (udstyr) Mikropladelæser
Antal reaktioner 200 analyser (2 mL assayvolumen)
Emballagetype 1 x 1 ml flaske
Kvantificeringsområde 50 sider til 2μ g
Produktlinje PICOGREEN, Quant-iT
Produkttype Quant-iT PicoGreen dsDNA-reagens
Mængde 1 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.