Få mere at vide
Invitrogen™ Quant-iT™ PicoGreen™ dsDNA-assaysæt og dsDNA-reagenser
Beskrivelse
Opnå præcise og nøjagtige dsDNA-koncentrationsmålinger over et bredt dynamisk område med Quant-iT Picogreen dsDNA-assaysæt og dsDNA-reagenser. Picogreen-assays er kompatible med de fleste mikropladelæsere og fluorometre.
Påvis hurtigt så lidt som 0,25 pg/uL dsDNA, selv ved tilstedeværelse af ssDNA, RNA og frie nukleotider, ved hjælp af PicoGreen dsDNA-kvantificeringsassayet og -reagenset. Assayet er lineært over tre størrelsesordener og har kun lille sekvensafhængighed, så du kan måle DNA fra mange kilder nøjagtigt, herunder genomisk DNA, viralt DNA, miniprep-DNA eller PCR-amplifikationsprodukter.
PicoGreen dsDNA-kvantificeringsreagenser er
- Betydeligt mere følsomme end UV-absorbansmålinger, hvilket sparer dyrebare prøvemængder
- Specifik for dsDNA i nærvær af RNA
- Nem at bruge—tilsæt blot farvestof-arbejdsopløsningen til prøven, inkuber fem minutter og aflæs
- Velegnet til brug i 96- og 384-brønds pladeformater
- Kompatibel med de fleste fluorescensbaserede mikropladelæsere og fluorometre
- Picogreen omtrentlige fluorescensabsorptions-/emissionsmaksima er 502/523 nm, bundet til dsDNA
Applikationer
PicoGreen dsDNA-kvantificeringsreagenset og -sættene er ideelle til PCR-baserede assays, microarray-prøver, DNA-skade-assays, enzymaktivitetsassays, kvantificering af genomisk DNA, måling af dsDNA i komplekse blandinger og kvantificering af viralt DNA.
Tekniske data
Tekniske data
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Excitation/Emission | 500/525 |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæser |
| Antal reaktioner | 200 analyser (2 mL assayvolumen) |
| Emballagetype | 10 x 100μ L rør |
| Kvantificeringsområde | 50 sider til 2μ g |
| Produktlinje | PICOGREEN, Quant-iT |
| Produkttype | Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay Kit |
| Mængde | 10 x 100μ L sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |