Få mere at vide
Invitrogen™ Quant-iT™ OliGreen™ ssDNA Assay Kit og Quant-iT OliGreen ssDNA-reagens
Beskrivelse
Indeholder
Sættet indeholder en ultrafølsom, grøn-fluorescerende nukleinsyrefarvning, buffer og en oligonukleotidstandard. OliGreen reagens også tilgængelig separat (kat. nr. O7582).
Kvantificer ssDNA med lethed ved hjælp af Quant-iT OliGreen ssDNA assay kit og reagens. Dette assaykit og reagens muliggør følsom kvantificering af enkeltstrenget DNA uden behov for en meget koncentreret prøve. Så lidt som 100 pg/mL kan kvantificeres ved hjælp af analysesættet eller Quant-iT OliGreen ssDNA-reagens.
Ud over farvestoffet er OliGreen ssDNA Assay Kit inkluderer buffer og en oligonukleotidstandard. De OliGreen reagens er også tilgængelig som den selvstændige Quant-iT OliGreen ssDNA-reagens.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Excitation/Emission | 500/525 |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæser |
| Antal reaktioner | 200 assays (2 mL assayvolumen) |
| Kvantificeringsområde | 200 sider til 2μ g |
| Produktlinje | OLIGREEN, Quant-iT |
| Produkttype | Quant-iT OliGreen ssDNA Kit |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |